1,1-Dipropoxitrimetilamina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,1-Dipropoxytrimethylamine, N,n-dimethylformamidedipropylacetal, 1,1-Dipropoxy-N,N-dimethylmethylamine
L00643.09
L00643.18
L00643.09EA
45.8
EUR
L00643.09
L00643.18
1,1-Dipropoxitrimetilamina ≥97%
1,1-Dipropoxitrimetilamina
Purity: 97%
CAS No.: 6006-65-1
Molecular Formula: C9H21NO2
Formula Weight: 175.27
Flash Point: 46°(115°F)
Refractive Index: 1.4088
Boiling Point: 67-68°/14mm
Beilstein Reference: 1098524
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009374
Formula:
C₉H₂₁NO₂ MW: 175.27 g/mol Pto. Ebullición: 67…68 °C (14 mmHg) Densidad: 0.854 Pto. de inflamación: 46 °C (115 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009374 Núm. CAS: 6006-65-1 EINECS: 227-855-4 ADR: 3 III |