1,1-Di-terc-butoxitrimetilamina tech. 90%, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L00431.06
L00431.14
L00431.06EA
115
EUR
L00431.06
L00431.14
1,1-Di-terc-butoxitrimetilamina tech. 90%, grado técnico
1,1-Di-terc-butoxitrimetilamina
Purity: 90%
CAS No.: 36805-97-7
Molecular Formula: C11H25NO2
Formula Weight: 203.33
Flash Point: 33°(91°F)
Refractive Index: 1.4120
Boiling Point: 75-77°/12mm
Beilstein Reference: 969629
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00015002
Formula:
C₁₁H₂₅NO₂ Pto. Ebullición: 75…77 °C (12 mmHg) Densidad: 0,850 Pto. de inflamación: 33 °C (91 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015002 Núm. CAS: 36805-97-7 EINECS: 253-222-7 UN: 1993 ADR: 3,III |