1,1-Dietoxitrimetilamina 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1,1-Diethoxy-N,N-dimethylmethanamine, 1,1-Diethoxytrimethylamine
L00205.09
L00205.18
L00205.09EA
37.4
EUR
L00205.09
L00205.18
1,1-Dietoxitrimetilamina 95%
1,1-Dietoxitrimetilamina
Purity: 95%
CAS No.: 1188-33-6
Molecular Formula: (CH3)2NCH(OCH2CH3)2
Formula Weight: 147.22
Flash Point: 17°(62°F)
Refractive Index: 1.3990
Boiling Point: 134-136°
Beilstein Reference: 741889
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009227
Formula:
C₇H₁₇NO₂ MW: 147.22 g/mol Pto. Ebullición: 134…136 °C Densidad: 0.859 Pto. de inflamación: 17 °C (62 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009227 Núm. CAS: 1188-33-6 EINECS: 214-707-9 ADR: 3 II |