1,1-Dimetoxitrimetilamina ca. 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
161251000 161255000 161250250
ACRO161251000EA 241 EUR
ACRO161251000 ACRO161255000 ACRO161250250
1,1-Dimetoxitrimetilamina ca. 97%
1,1-Dimetoxitrimetilamina
Formula: C₅H₁₃NO₂
Pto. Ebullición: 102 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,89 g/cm³
Pto. de inflamación: 7 °C
Número MDL: MFCD00008482
Núm. CAS: 4637-24-5
EINECS: 225-063-3
UN: 1993
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3970 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -53° to -63° (20°C, 589 nm) (c=0.5, CHCl3)