1,1-Dimetoxitrimetilamina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A15350.22
A15350.14
A15350.36
A15350.22EA
181
EUR
A15350.22
A15350.14
A15350.36
1,1-Dimetoxitrimetilamina ≥97%
1,1-Dimetoxitrimetilamina
Purity: 97%
CAS No.: 4637-24-5
Molecular Formula: (CH3)2NCH(OCH3)2
Formula Weight: 119.16
Flash Point: 7°(45°F)
Refractive Index: 1.3972
Melting Point: -85°
Boiling Point: 102-104°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008482
Formula:
C₅H₁₃NO₂ Pto. Ebullición: 102…104 °C Pto. de fusión: –85 °C Densidad: 0,897 Pto. de inflamación: 7 °C (45 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008482 Núm. CAS: 4637-24-5 EINECS: 225-063-3 ADR: 3,II |