1,1-Dimetoxitrimetilamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
1,1-Dimethoxytrimethylamine, Esterate M, N,N-Dimethylformamide Dimethyl Acetal, 1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylmethylamine, DMF-DMA
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03068.0025
8.03068.0100
8.03068.0500
8.03068.0001
8.03068.0025EA
68.5
EUR
8.03068.0025
8.03068.0100
8.03068.0500
8.03068.0001
1,1-Dimetoxitrimetilamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
1,1-Dimetoxitrimetilamina
Formula:
C₅H₁₃NO₂ MW: 119.16 g/mol Pto. Ebullición: 102 Densidad: 0.893 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 6 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008482 Núm. CAS: 4637-24-5 EINECS: 225-063-3 UN: 1993 ADR: 3 II |
Resultados test especificaciones
Solubility | (20 °C) (slow decomposition) |
Melting Point | -85 °C |
Molar Mass | 119.16 g/mol |
Boiling Point | 107 - 108 °C |
Flash Point | 6 °C |
Refractive Index | 1.3972 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.3 - 17.7 %(V) |
Density | 0.90 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7 (H2O) |
Ignition Point | 155 °C |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |