1,1-Dimetoxitrimetilamina for GC derivatisation, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 1,1-Dimethoxytrimethylamine, Esterate M, N,N-Dimethylformamide Dimethyl Acetal, 1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylmethylamine, DMF-DMA
M-Clarity™ quality level = MQ100
394963-10X1ML 394963-5ML
394963-10X1MLEA 304 EUR
394963-10X1ML 394963-5ML
1,1-Dimetoxitrimetilamina for GC derivatisation, Supelco®
1,1-Dimetoxitrimetilamina
Formula: C₅H₁₃NO₂
MW: 119.16 g/mol
Pto. Ebullición: 102…103 °C (720 mmHg) (lit.)
Densidad: 0.897 g/mL (25 °C) (lit.)
Pto. de inflamación: 5 °C
Número MDL: MFCD00008482
Núm. CAS: 4637-24-5
EINECS: 225-063-3
UN: 3271
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8ad50eb626c60abf02c1fc2f85995b921dba2ff&vid=bd422af330319dfcfd6b69c9a73c4bfd805d104c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
APPEARANCE COLORLESS LIQUID
INFRARED SPECTRUM CONFORMS TO STRUCTURE
GAS LIQUID CA. 95%