Trietanolamina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 2,2',2''-Nitrilotrietanol
139560010 139560025 139560251 139561000
ACRO139560010EA 77.9 EUR
ACRO139560010 ACRO139560025 ACRO139560251 ACRO139561000
Trietanolamina 97%
Trietanolamina
Formula: C₆H₁₅NO₃
MW: 149,19 g/mol
Pto. Ebullición: 360 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 21 °C
Densidad: 1,1245 g/cm³
Pto. de inflamación: 190 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002855
Núm. CAS: 102-71-6
EINECS: 203-049-8
Índice Merck: 13,09739
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c181d3e80375aec7c34e17766247484e1c3d3257&vid=40c3d3d0c0162ac22208cadb8d5254a7cf0b340a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4860 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤50 APHA