Trietanolamina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
2,2',2''-Nitrilotrietanol
L04486.22
L04486.36
L04486.0E
L04486.22EA
27.1
EUR
L04486.22
L04486.36
L04486.0E
Trietanolamina ≥98%
Trietanolamina
Purity: 98+%
CAS No.: 102-71-6
Molecular Formula: C6H15NO3
Formula Weight: 149.19
Flash Point: 185°(365°F)
Refractive Index: 1.4850
Odour: Ammonia-like
Melting Point: 19-21°
Boiling Point: 206-207°/15mm
Beilstein Reference: 1699263
Merck Reference: 14,9665
MDL No.: MFCD00002855
Formula:
C₆H₁₅NO₃ MW: 149,19 g/mol Pto. Ebullición: 206…207 °C (15 mmHg) Pto. de fusión: 19…21 °C Densidad: 1,124 Pto. de inflamación: 185 °C (365 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002855 Núm. CAS: 102-71-6 EINECS: 203-049-8 Índice Merck: 14,9665 |