Trietanolamina, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Sinónimos: 2,2',2''-Nitrilotrietanol
7078.1000EA 80.33 EUR
7078.1000 7078.2500 7078.9025
Trietanolamina, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Trietanolamina
Formula: C₆H₁₅NO₃
MW: 149.19 g/mol
Pto. Ebullición: 335.4
Pto. de fusión: 21.6
Densidad: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 179 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002855
Núm. CAS: 102-71-6
EINECS: 203-049-8
Índice Merck: 13,09739
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c181d3e80375aec7c34e17766247484e1c3d3257&vid=40c3d3d0c0162ac22208cadb8d5254a7cf0b340a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99.0 - 103.0 %
Appearance of solution passes test
Density (g/ml) at 25°C 1.117 - 1.125
Iron (Fe) max. 5 ppm
Heavy Metals (as Pb) max. 10 ppm
Identification passes test
Sulfated Ash max. 0.005 %
Water (H2O) max. 0.2 %