Trietanolamina para análisis, Millipore®
Proveedor: Merck
Sinónimos:
2,2',2''-Nitrilotrietanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08379.0250
1.08379.1000
1.08379.9025
1.08379.0250EA
54.6
EUR
1.08379.0250
1.08379.1000
1.08379.9025
Trietanolamina para análisis, Millipore®
Trietanolamina
Formula:
C₆H₁₅NO₃ MW: 149.19 g/mol Pto. Ebullición: 335.4 Pto. de fusión: 21.6 Densidad: 1.13 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 179 °C (copa cerrada) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002855 Núm. CAS: 102-71-6 EINECS: 203-049-8 Índice Merck: 13,09739 |