Trietanolamina, EMPLURA®, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: 2,2',2''-Nitrilotrietanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22341.5000 8.22341.9026
8.22341.5000EA 232 EUR
8.22341.5000 8.22341.9026
Trietanolamina, EMPLURA®, Supelco®
Trietanolamina
Formula: C₆H₁₅NO₃
MW: 149.19 g/mol
Pto. Ebullición: 335.4
Pto. de fusión: 21.6
Densidad: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 179 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002855
Núm. CAS: 102-71-6
EINECS: 203-049-8
Índice Merck: 13,09739
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c181d3e80375aec7c34e17766247484e1c3d3257&vid=40c3d3d0c0162ac22208cadb8d5254a7cf0b340a&prid=web&clid=SAPDAM