Trietanolamina ≥97%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
28744.293EA
91.2
EUR
28744.293
28744.362
Trietanolamina ≥97%, GPR RECTAPUR®
Trietanolamina
Formula:
C₆H₁₅NO₃ Pto. Ebullición: 335,4 °C (1013 hPa) Densidad: 1,13 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002855 Núm. CAS: 102-71-6 EINECS: 203-049-8 Índice Merck: 13,09739 |
|
Resultados test especificaciones
Assay | Min. 97 % |
Density (20/4) | 1.120 - 1.130 |
Water | Max. 0.5 % |