N,N-Dimetildodecilamina 95% pract.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
408290010 408292500
ACRO408290010EA 802 EUR
ACRO408290010 ACRO408292500
N,N-Dimetildodecilamina 95% pract.
N,N-Dimetildodecilamina
Formula: C₁₄H₃₁N
Pto. Ebullición: 265 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 0,787 g/cm³
Pto. de inflamación: 118 °C
Número MDL: MFCD00008970
Núm. CAS: 112-18-5
EINECS: 203-943-8
UN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear to slightly hazy Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 % (Dodecyl)
Color scale ≤30 APHA
Titration ≥94 % (Tertiary amine)