N,N-Dimetilhexilamina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
314740050 314740250
ACRO314740050EA 68.2 EUR
ACRO314740050 ACRO314740250
N,N-Dimetilhexilamina 99%
N,N-Dimetilhexilamina
Formula: C₈H₁₉N
Pto. Ebullición: 146…150 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,744 g/cm³
Pto. de inflamación: 33 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009522
Núm. CAS: 4385-04-0
EINECS: 224-491-8
UN: 2734
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4126 to 1.4146 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %