N,N-Dimetiloctilamina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: N,N-Dimethyloctan-1-amine
225290250 225295000 225290025
ACRO225290250EA 67.4 EUR
ACRO225290250 ACRO225295000 ACRO225290025
N,N-Dimetiloctilamina 97%
N,N-Dimetiloctilamina
Formula: C₁₀H₂₃N
Pto. Ebullición: 195 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –57 °C
Densidad: 0,765 g/cm³
Pto. de inflamación: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009558
Núm. CAS: 7378-99-6
EINECS: 230-939-3
UN: 2922
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear to slightly hazy liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4233 to 1.4253 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 % (C8-chains)
Color scale ≤30 APHA
Titration with HClO4 ≥96.0 %