N,N-Dimetiloctilamina 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
N,N-Dimethyloctan-1-amine
A12546.09
A12546.18
A12546.30
A12546.09EA
34.8
EUR
A12546.09
A12546.18
A12546.30
N,N-Dimetiloctilamina 95%
N,N-Dimetiloctilamina
Purity: 95%
CAS No.: 7378-99-6
Molecular Formula: CH3(CH2)7N(CH3)2
Formula Weight: 157.30
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4243
Melting Point: -57°
Boiling Point: 195°
Beilstein Reference: 1698081
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00009558
Formula:
C₁₀H₂₃N Pto. Ebullición: 195 °C Pto. de fusión: –57 °C Densidad: 0,765 Pto. de inflamación: 65 °C (149 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009558 Núm. CAS: 7378-99-6 EINECS: 230-939-3 UN: 2922 ADR: 8,III |