N,N-Dimetiloctilamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: N,N-Dimethyloctan-1-amine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41863.0025 8.41863.0100 8.41863.0002
8.41863.0025EA 69 EUR
8.41863.0025 8.41863.0100 8.41863.0002
N,N-Dimetiloctilamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimetiloctilamina
Formula: C₁₀H₂₃N
Pto. Ebullición: 195 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –57 °C
Densidad: 0,765 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009558
Núm. CAS: 7378-99-6
EINECS: 230-939-3
UN: 2922
ADR: 8 (6.1),II