N,N-Dimetiletilendiamina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Dimetilaminoetilamina, 2-Aminoetildimetilamina
116201000 116200250 116205000
ACRO116201000EA 82.9 EUR
ACRO116201000 ACRO116200250 ACRO116205000
N,N-Dimetiletilendiamina 99%
N,N-Dimetiletilendiamina
Formula: C₄H₁₂N₂
MW: 88.15 g/mol
Pto. Ebullición: 105.5…107 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 0.8 g/cm³
Pto. de inflamación: 12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008175
Núm. CAS: 108-00-9
EINECS: 203-541-2
UN: 2734
ADR: 8 I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4255 to 1.4275 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 %
GC ≥98.5 %
Sodium (Na) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %