N,N-Dimetiletilendiamina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Dimetilaminoetilamina, 2-Aminoetildimetilamina
B20182.18 B20182.22 B20182.30
B20182.18EA 44.7 EUR
B20182.18 B20182.22 B20182.30
N,N-Dimetiletilendiamina 97%
N,N-Dimetiletilendiamina
Purity: 97% CAS No.: 108-00-9 Molecular Formula: C4H12N2 Formula Weight: 88.15 Flash Point: 12°(53°F) Refractive Index: 1.4270 Melting Point: -70° Boiling Point: 107° Beilstein Reference: 605279 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00008175
Formula: C₄H₁₂N₂
MW: 88,15 g/mol
Pto. Ebullición: 107 °C
Pto. de fusión: < –70 °C
Densidad: 0,810
Pto. de inflamación: 12 °C (53 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008175
Núm. CAS: 108-00-9
EINECS: 203-541-2
ADR: 3,II