N,N-Dimetiletilendiamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 2-Dimetilaminoetilamina, 2-Aminoetildimetilamina
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03779.0100 8.03779.9022
8.03779.0100EA 63.8 EUR
8.03779.0100 8.03779.9022
N,N-Dimetiletilendiamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimetiletilendiamina
Formula: C₄H₁₂N₂
MW: 88,15 g/mol
Pto. Ebullición: ∼106 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 0,804 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008175
Núm. CAS: 108-00-9
EINECS: 203-541-2
UN: 2733
ADR: 3 (8),II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 88.15 g/mol
Boiling Point 107 - 109 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 29 hPa (20 °C)
Flash Point 12.5 °C
Explosion Limit 1.3 - 10.8 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
pH 11.4 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 225 °C