N,N,N'-Trimetiletilendiamina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Dimetil(2-(metilamino)etil)amina
366910050 366910250 366911000
ACRO366910050EA 96 EUR
ACRO366910050 ACRO366910250 ACRO366911000
N,N,N'-Trimetiletilendiamina 97%
N,N,N'-Trimetiletilendiamina
Formula: C₅H₁₄N₂
MW: 102.18 g/mol
Pto. Ebullición: 116…118 °C (760 mmHg)
Densidad: 0.8 g/cm³
Pto. de inflamación: 9 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014874
Núm. CAS: 142-25-6
EINECS: 205-529-2
UN: 2733
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %