N,N,N'-Trimetiletilendiamina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Dimetil(2-(metilamino)etil)amina
31785.03
31785.06
31785.14
31785.03EA
34.1
EUR
31785.03
31785.06
31785.14
N,N,N'-Trimetiletilendiamina ≥98%
N,N,N'-Trimetiletilendiamina
Purity: 98%
CAS No.: 142-25-6
Molecular Formula: C5H14N2
Formula Weight: 102.18
Flash Point: 9°(49°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.804
Refractive Index: 1.4190
Odour: Amine-like
Boiling Point: 116-118°
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00014874
Formula:
C₅H₁₄N₂ MW: 102.18 g/mol Pto. Ebullición: 116…118 °C Densidad: 0.804 Pto. de inflamación: 9 °C (49 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014874 Núm. CAS: 142-25-6 EINECS: 205-529-2 UN: 2733 ADR: 3 II |