1-(Dimetilamino)-2-propanol 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Dimepranol
115870010 115872500
ACRO115870010EA 103 EUR
ACRO115870010 ACRO115872500
1-(Dimetilamino)-2-propanol 99%
1-(Dimetilamino)-2-propanol
Formula: C₅H₁₃NO
MW: 103,16 g/mol
Pto. Ebullición: 125…127 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –85 °C
Densidad: 0,85 g/cm³
Pto. de inflamación: 26 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004532
Núm. CAS: 108-16-7
EINECS: 203-556-4
UN: 2734
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May discolor to yellow on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4183 to 1.4203 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %