1-(Dimetilamino)-2-propanol 99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Dimepranol
B24234.0B
B24234.30
B24234.0BEA
79.3
EUR
B24234.0B
B24234.30
1-(Dimetilamino)-2-propanol 99%
1-(Dimetilamino)-2-propanol
Purity: 99%
CAS No.: 108-16-7
Molecular Formula: C5H13NO
Formula Weight: 103.16
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.4195
Odour: Amine-like
pH: 11
Melting Point: -85°
Boiling Point: 123-126°
UN No.: 2734
MDL No.: MFCD00004532
Formula:
C₅H₁₃NO MW: 103,16 g/mol Pto. Ebullición: 123…126 °C Pto. de fusión: –85 °C Densidad: 0,85 Pto. de inflamación: 35 °C (95 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004532 Núm. CAS: 108-16-7 EINECS: 203-556-4 UN: 2734 ADR: 8,II |