2-Dietilaminoetanol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
114330010 114330025 114330100
ACRO114330010EA 37.3 EUR
ACRO114330010 ACRO114330025 ACRO114330100
2-Dietilaminoetanol 99%
2-Dietilaminoetanol
Formula: C₆H₁₅NO
Pto. Ebullición: 161 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 0,88 g/cm³
Pto. de inflamación: 51,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002850
Núm. CAS: 100-37-8
EINECS: 202-845-2
UN: 2686
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,03139
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA