2-Dimetilaminoetanol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: DMAE
116180010 116182500 116180250 116180051
ACRO116180010EA 67.8 EUR
ACRO116180010 ACRO116182500 ACRO116180250 ACRO116180051
2-Dimetilaminoetanol 99%
2-Dimetilaminoetanol
Formula: C₄H₁₁NO
Pto. Ebullición: 139 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 0,888 g/cm³
Pto. de inflamación: 40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002846
Núm. CAS: 108-01-0
EINECS: 203-542-8
UN: 2051
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,02863
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %
Specific gravity (20°C) 0.885 to 0.889
Isopropyl alcohol ≤0.05 %
Titrable acid ≤0.0003 meq/g
Titrable base ≤0.0006 meq/g
Aldehyde (HCHO) ≤0.002 %
Methanol ≤0.05 %
KMnO4-reducing substance Passes test