2-Dimetilaminoetanol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: DMAE
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03237.0100 8.03237.1000
8.03237.0100EA 45.8 EUR
8.03237.0100 8.03237.1000
2-Dimetilaminoetanol para síntesis, Sigma-Aldrich®
2-Dimetilaminoetanol
Formula: C₄H₁₁NO
Pto. Ebullición: 132…135 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –59 °C
Densidad: 0,8871 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 39 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002846
Núm. CAS: 108-01-0
EINECS: 203-542-8
UN: 2051
ADR: 8 (3),II
Índice Merck: 13,02863
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -59 °C
Molar Mass 89.14 g/mol
Boiling Point 132 - 135 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 6.12 hPa (20 °C)
Flash Point 39 °C DIN 51755 Part 1
Refractive Index 1.4294 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 - 12.2 %(V)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
pH 10.5 - 11 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 245 °C