2-[Bis(2-hidroxietil)amino]-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol (BIS-TRIS) 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methane (BIS-TRIS), 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
163821000 163820025 163825000
ACRO163821000EA 74.9 EUR
ACRO163821000 ACRO163820025 ACRO163825000
2-[Bis(2-hidroxietil)amino]-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol (BIS-TRIS) 98%
2-[Bis(2-hidroxietil)amino]-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol (BIS-TRIS)
Formula: C₈H₁₉NO₅
MW: 209.24 g/mol
Pto. de fusión: 103…104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002853
Núm. CAS: 6976-37-0
EINECS: 230-237-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %