2-[Bis(2-hidroxietil)amino]-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol (BIS-TRIS) ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methane (BIS-TRIS), 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
B22515.14
B22515.22
B22515.36
B22515.14EA
33.9
EUR
B22515.14
B22515.22
B22515.36
2-[Bis(2-hidroxietil)amino]-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol (BIS-TRIS) ≥98%
2-[Bis(2-hidroxietil)amino]-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol (BIS-TRIS)
Purity: 98+%
CAS No.: 6976-37-0
Molecular Formula: C8H19NO5
Formula Weight: 209.24
Melting Point: 102-105°
Beilstein Reference: 2205275
Formula:
C₈H₁₉NO₅ MW: 209,24 g/mol Pto. de fusión: 102…105 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002853 Núm. CAS: 6976-37-0 EINECS: 230-237-7 |