2-[Bis(2-hidroxietil)amino]-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol (BIS-TRIS) ≥99%, grado ultrapuro
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methane (BIS-TRIS), 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
0715-100GEA 135 EUR
0715-100G 0715-250G 0715-500G 0715-5KG
2-[Bis(2-hidroxietil)amino]-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol (BIS-TRIS) ≥99%, grado ultrapuro
2-[Bis(2-hidroxietil)amino]-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol (BIS-TRIS)
Biological buffers are useful for cell culture in vitro, enzyme assays and some electrophoretic applications at physiological pH. Universally applicable buffers for biochemistry must be water soluble, not interfere with biological processes.
Formula: C₈H₁₉NO₅
MW: 209.24 g/mol
Pto. de fusión: 102…103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002853
Núm. CAS: 6976-37-0
EINECS: 230-237-7
Order Now
Resultados test especificaciones
DNase none detected
RNase none detected
Melting Point 102 – 106 °C
Moisture (KF) ≤1%
pH (1.0%, Water) @25 °C 8.8 – 9.6
pKa @25 °C 6.45 – 6.65
Protease none
Purity (Titration) >99%