2-[Bis(2-hidroxietil)amino]-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol (BIS-TRIS)
Proveedor: PanReac AppliChem
A1025.0250 A1025.0500 A1025.1000
A1025.0250EA 343 EUR
A1025.0250 A1025.0500 A1025.1000
2-[Bis(2-hidroxietil)amino]-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol (BIS-TRIS)
2-[Bis(2-hidroxietil)amino]-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol (BIS-TRIS)
Formula: C₈H₁₉NO₅
Pto. de fusión: 102…103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002853
Núm. CAS: 6976-37-0
EINECS: 230-237-7