2-[Bis(2-hidroxietil)amino]-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol (BIS-TRIS), Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
Sinónimos: 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methane (BIS-TRIS), 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
391335-1 391335-100
391335-1EA 954 EUR
391335-1 391335-100
2-[Bis(2-hidroxietil)amino]-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol (BIS-TRIS), Millipore®
2-[Bis(2-hidroxietil)amino]-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol (BIS-TRIS)
Formula: C₈H₁₉NO₅
MW: 209.24 g/mol
Pto. de fusión: 102…103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002853
Núm. CAS: 6976-37-0
EINECS: 230-237-7