1,2-Bis(dietilamino)etano 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: N,N,N',N'-Tetraetiletilendiamina
155590100 155591000 155595000
ACRO155590100EA 58.6 EUR
ACRO155590100 ACRO155591000 ACRO155595000
1,2-Bis(dietilamino)etano 99+%
1,2-Bis(dietilamino)etano
Formula: C₁₀H₂₄N₂
MW: 172,31 g/mol
Pto. Ebullición: 189…192 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,808 g/cm³
Pto. de inflamación: 58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009055
Núm. CAS: 150-77-6
EINECS: 205-770-3
UN: 2734
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4333 to 1.4353 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %