N,N,N',N'-Tetrametiletilendiamina (TEMED) 99%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,2-Bis(dimetilamino)etano
138450500 138455000 138450025
ACRO138450500EA 36 EUR
ACRO138450500 ACRO138455000 ACRO138450025
N,N,N',N'-Tetrametiletilendiamina (TEMED) 99%, extra puro
N,N,N',N'-Tetrametiletilendiamina (TEMED)
Formula: C₆H₁₆N₂
Pto. Ebullición: 120…122 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –55 °C
Densidad: 0,77 g/cm³
Pto. de inflamación: 17 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008335
Núm. CAS: 110-18-9
EINECS: 203-744-6
UN: 2372
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6838f1f5b7d0f69dcc81a8ed247f6c178dad231c&vid=ea361367e9944e4101e38622fdd18b07756eb676&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4169 to 1.4189 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤100 APHA