N,N,N',N'-Tetrametiletilendiamina (TEMED) 99% para bioquímica, para electroforesis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1,2-Bis(dimetilamino)etano
420580050
420580500
420581000
420585000
420580025
ACRO420580050EA
30.3
EUR
ACRO420580050
ACRO420580500
ACRO420581000
ACRO420585000
ACRO420580025
N,N,N',N'-Tetrametiletilendiamina (TEMED) 99% para bioquímica, para electroforesis
N,N,N',N'-Tetrametiletilendiamina (TEMED)
Formula:
C₆H₁₆N₂ Pto. Ebullición: 120 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –55 °C Densidad: 0,77 g/cm³ Pto. de inflamación: 17 °C (copa cerrada) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008335 Núm. CAS: 110-18-9 EINECS: 203-744-6 UN: 2372 ADR: 3,II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4169 to 1.4189 (20°C, 589 nm) |
Solubility | (10 % in water) Clear and no haze |
GC | ≥98.5 % |