N,N,N',N'-Tetrametiletilendiamina (TEMED) 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,2-Bis(dimetilamino)etano
A12536.0F A12536.AE A12536.AP
A12536.0FEA 319 EUR
A12536.0F A12536.AE A12536.AP
N,N,N',N'-Tetrametiletilendiamina (TEMED) 99%
N,N,N',N'-Tetrametiletilendiamina (TEMED)
Purity: 99% CAS No.: 110-18-9 Molecular Formula: C6H16N2 Formula Weight: 116.21 Flash Point: 18°(62°F) Physical Form: Liquid Density: 0.775 Refractive Index: 1.4180 Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Colourless to pale yellow Odour: Unpleasant Melting Point: -55° Boiling Point: 120-122° Beilstein Reference: 1732991 UN No.: 2372 MDL No.: MFCD00008335
Formula: C₆H₁₆N₂
MW: 116,21 g/mol
Pto. Ebullición: 120…122 °C
Pto. de fusión: –55 °C
Densidad: 0,775
Pto. de inflamación: 18 °C (62 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008335
Núm. CAS: 110-18-9
EINECS: 203-744-6
UN: 2372
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6838f1f5b7d0f69dcc81a8ed247f6c178dad231c&vid=ea361367e9944e4101e38622fdd18b07756eb676&prid=web&clid=SAPDAM