N,N,N',N'-Tetrametiletilendiamina (TEMED)
Proveedor: PanReac AppliChem
Peligro
Sinónimos: 1,2-Bis(dimetilamino)etano
A1148.0025 A1148.0100
A1148.0025EA 41.2 EUR
A1148.0025 A1148.0100
N,N,N',N'-Tetrametiletilendiamina (TEMED)
N,N,N',N'-Tetrametiletilendiamina (TEMED)
Formula: C₆H₁₆N₂
Pto. Ebullición: 120 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –64 °C
Densidad: 0,7765 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 17 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008335
Núm. CAS: 110-18-9
EINECS: 203-744-6
UN: 2372
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6838f1f5b7d0f69dcc81a8ed247f6c178dad231c&vid=ea361367e9944e4101e38622fdd18b07756eb676&prid=web&clid=SAPDAM