N,N,N',N'-Tetrametiletilendiamina (TEMED) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 1,2-Bis(dimetilamino)etano
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08742.0005 8.08742.0250 8.08742.1000
8.08742.0005EA 33.7 EUR
8.08742.0005 8.08742.0250 8.08742.1000
N,N,N',N'-Tetrametiletilendiamina (TEMED) para síntesis, Sigma-Aldrich®
N,N,N',N'-Tetrametiletilendiamina (TEMED)
Formula: C₆H₁₆N₂
MW: 116,21 g/mol
Pto. Ebullición: 120 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –64 °C
Densidad: 0,7765 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 17 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008335
Núm. CAS: 110-18-9
EINECS: 203-744-6
UN: 2372
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6838f1f5b7d0f69dcc81a8ed247f6c178dad231c&vid=ea361367e9944e4101e38622fdd18b07756eb676&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Melting Point -55 °C
Molar Mass 116.21 g/mol
Boiling Point 121 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 21 hPa (20 °C)
Flash Point 17 °C
Explosion Limit 1 - 9 %(V)
Density 0.78 g/cm3 (20 °C)
pH 8.0 - 8.5 (0.1 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms TEMED, TMEDA, 1,2-Bis(dimethylamino)ethane
Hill Formula C6H16N2
Chemical Formula (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2