1,2-Bis(dimetilamino)metano 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
138400250 138401000
ACRO138400250EA 57.7 EUR
ACRO138400250 ACRO138401000
1,2-Bis(dimetilamino)metano 99%
1,2-Bis(dimetilamino)metano
Formula: C₅H₁₄N₂
Pto. Ebullición: ∼85 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –55 °C
Densidad: 0,74 g/cm³
Pto. de inflamación: –12 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008328
Núm. CAS: 51-80-9
EINECS: 200-124-7
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3995 to 1.4025 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %