1,2-Bis(dimetilamino)metano 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
N,N,N',N'-Tetrametilmetilendiamina, N,N,N',N'-Tetrametildiaminometano
L04037.22
L04037.14
L04037.22EA
147
EUR
L04037.22
L04037.14
1,2-Bis(dimetilamino)metano 99%
1,2-Bis(dimetilamino)metano
Purity: 99%
CAS No.: 51-80-9
Molecular Formula: C5H14N2
Formula Weight: 102.18
Flash Point: -12°(10°F)
Refractive Index: 1.4010
Melting Point: -55°
Boiling Point: 83-85°
Beilstein Reference: 1731946
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00008328
Formula:
C₅H₁₄N₂ Pto. Ebullición: 83…85 °C Pto. de fusión: –55 °C Densidad: 0,749 Pto. de inflamación: –12 °C (10 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008328 Núm. CAS: 51-80-9 EINECS: 200-124-7 UN: 2733 ADR: 3,II |