Hexametileno diisocianato 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
115190250 115191000 115190010
ACRO115190250EA 34.5 EUR
ACRO115190250 ACRO115191000 ACRO115190010
Hexametileno diisocianato 99+%
Hexametileno diisocianato
Formula: C₈H₁₂N₂O₂
Pto. Ebullición: 255 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –67 °C
Densidad: 1,04 g/cm³
Pto. de inflamación: 130 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002047
Núm. CAS: 822-06-0
EINECS: 212-485-8
UN: 2281
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Stabilizer ≤1 % (Type of stabilizer mentioned on the coa)
Residue after evaporation ≤0.001 %
Free halogens Passes test
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
Titrable acid ≤0.0001 meq/g
Titrable base ≤0.0003 meq/g