Hexametileno diisocianato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
acondicionado en Argón
43803.30
43803.18
43803.30EA
128
EUR
43803.30
43803.18
Hexametileno diisocianato ≥98%
Hexametileno diisocianato
Purity: 98+%
CAS No.: 822-06-0
Molecular Formula: OCN(CH2)6NCO
Formula Weight: 168.19
Flash Point: 130°(266°F)
Physical Form: Liquid, Packaged under argon
Density: 1.05
Refractive Index: 1.4520
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Pungent
Melting Point: -67°
Boiling Point: 255°
Beilstein Reference: 956709
UN No.: 2281
MDL No.: MFCD00002047
Formula:
C₈H₁₂N₂O₂ Pto. Ebullición: 255 °C Pto. de fusión: –67 °C Densidad: 1,05 Pto. de inflamación: 130 °C (266 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002047 Núm. CAS: 822-06-0 EINECS: 212-485-8 UN: 2281 ADR: 6.1,II |