Isotiocianato de 1-butilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 98+%
CAS No.: 592-82-5
Molecular Formula: C5H9NS
Formula Weight: 115.20
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.5000
Odour: Pungent
Boiling Point: 63-65°/11mm
Beilstein Reference: 906839
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00004824
Formula:
C₅H₉NS Pto. Ebullición: 63…65 °C (11 mmHg) Densidad: 0,954 Pto. de inflamación: 66 °C (150 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004824 Núm. CAS: 592-82-5 EINECS: 209-770-4 UN: 2922 ADR: 8,III |