Isotiocianato de 1-hexilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Hexylisothiocyanate, Hexyl isothiocyanate
A12223.06
A12223.14
A12223.06EA
47.4
EUR
A12223.06
A12223.14
Isotiocianato de 1-hexilo ≥97%
Isotiocianato de 1-hexilo
Purity: 97%
CAS No.: 4404-45-9
Molecular Formula: CH3(CH2)5NCS
Formula Weight: 143.25
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.4915
Odour: Pungent
Boiling Point: 216°
Beilstein Reference: 1751837
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00014445
Formula:
C₇H₁₃NS MW: 143.25 g/mol Pto. Ebullición: 216 °C Densidad: 0.933 Pto. de inflamación: 90 °C (194 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014445 Núm. CAS: 4404-45-9 EINECS: 224-549-2 UN: 2922 ADR: 8 III |