Isotiocianato de 1-octilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 97%
CAS No.: 4430-45-9
Molecular Formula: CH3(CH2)7NCS
Formula Weight: 171.31
Flash Point: 69°(156°F)
Refractive Index: 1.4900
Odour: Pungent
Boiling Point: 124-126°/7mm
Beilstein Reference: 1760783
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00041139
Formula:
C₉H₁₇NS Pto. Ebullición: 124…126 °C (7 mmHg) Densidad: 0,880 Pto. de inflamación: 69 °C (156 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041139 Núm. CAS: 4430-45-9 EINECS: 224-625-5 UN: 2922 ADR: 8,III |