Isotiocianato de 1-propilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A14499.06
A14499.14
A14499.06EA
52.7
EUR
A14499.06
A14499.14
Isotiocianato de 1-propilo ≥97%
Isotiocianato de 1-propilo
Purity: 97%
CAS No.: 628-30-8
Molecular Formula: CH3(CH2)2NCS
Formula Weight: 101.17
Flash Point: 46°(114°F)
Refractive Index: 1.5040
Odour: Pungent
Boiling Point: 152-154°
Beilstein Reference: 1740199
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00004823
Formula:
C₄H₇NS MW: 101.17 g/mol Pto. Ebullición: 152…154 °C Densidad: 0.977 Pto. de inflamación: 46 °C (114 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004823 Núm. CAS: 628-30-8 EINECS: 211-035-8 UN: 2924 ADR: 3 III |