Isotiocianato de etilo 96%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

Sinónimos: Etilo isotiocianato

376860050 376860250 376861000
ACRO376860050EA 23.2 EUR
ACRO376860050 ACRO376860250 ACRO376861000
Isotiocianato de etilo 96%
Isotiocianato de etilo
Formula: C₃H₅NS
MW: 87.15 g/mol
Pto. Ebullición: 130…132 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –6 °C
Densidad: 0.995 g/cm³
Pto. de inflamación: 32 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004820
Núm. CAS: 542-85-8
EINECS: 208-831-2
UN: 3286
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,03848

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR