Isotiocianato de etilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Etilo isotiocianato
A19492.14
A19492.22
A19492.36
A19492.14EA
35.6
EUR
A19492.14
A19492.22
A19492.36
Isotiocianato de etilo ≥97%
Isotiocianato de etilo
Purity: 97%
CAS No.: 542-85-8
Molecular Formula: CH3CH2NCS
Formula Weight: 87.14
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.5110
Odour: Pungent
Melting Point: -6°
Boiling Point: 130-132°
Beilstein Reference: 1737705
Merck Reference: 14,3815
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00004820
Formula:
C₃H₅NS MW: 87.15 g/mol Pto. Ebullición: 130…132 °C Pto. de fusión: –6 °C Densidad: 0.995 Pto. de inflamación: 32 °C (89 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004820 Núm. CAS: 542-85-8 EINECS: 208-831-2 UN: 2929 Índice Merck: 13,03848 |