Isotiocianato de 2-metoxietilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L10839.06
L10839.03
L10839.06EA
107
EUR
L10839.06
L10839.03
Isotiocianato de 2-metoxietilo ≥98%
Isotiocianato de 2-metoxietilo
Purity: 98+%
CAS No.: 38663-85-3
Molecular Formula: CH3O(CH2)2NCS
Formula Weight: 117.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.5120
Boiling Point: 88-92°/24mm
Beilstein Reference: 773990
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00041126
Formula:
C₄H₇NOS MW: 117.17 g/mol Pto. Ebullición: 88…92 °C (24 mmHg) Densidad: 1.080 Pto. de inflamación: 66 °C (150 °F) |
Número MDL:
MFCD00041126 Núm. CAS: 38663-85-3 EINECS: 254-070-4 ADR: 8 III |